4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2623-5G
PC2623-100G
PC2623-25G
APOSPC2623-5GEA
622
CZK
APOSPC2623-5G
APOSPC2623-100G
APOSPC2623-25G
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Vzorec:
C₁₀H₉F₃O₂ Bod tání: 106…110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00674032 CAS číslo: 53473-36-2 |