Tisk…
1,2-Difluorobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2620-1KG PC2620-2.5KG PC2620-500G
APOSPC2620-1KGEA 8700 CZK
APOSPC2620-1KG APOSPC2620-2.5KG APOSPC2620-500G
1,2-Difluorobenzene 99%
1,2-Difluorobenzene
Vzorec: C₆H₄F₂
Bod varu: 92 °C
Bod tání: –34 °C
Hustota: 1,158 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000284
CAS číslo: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3,II