Tisk…
3,4-Difluorobenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2619-100G PC2619-10G PC2619-50G
APOSPC2619-100GEA 3230 CZK
APOSPC2619-100G APOSPC2619-10G APOSPC2619-50G
3,4-Difluorobenzamide 97%
3,4-Difluorobenzamide
Vzorec: C₇H₅F₂NO
Bod tání: 129…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015549
CAS číslo: 85118-04-3
EINECS: 285-656-8