Tisk…
2,6-Difluorobenzamide 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2618-1KG PC2618-250G
APOSPC2618-1KGEA 6420 CZK
APOSPC2618-1KG APOSPC2618-250G
2,6-Difluorobenzamide 99%
2,6-Difluorobenzamide
Vzorec: C₇H₅F₂NO
MW: 157,12 g/mol
Bod tání: 145…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007972
CAS číslo: 18063-03-1
EINECS: 241-972-8