Tisk…

2,5-Difluorobenzamide 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2617-1G PC2617-5G PC2617-10G PC2617-25G
APOSPC2617-1GEA 417 CZK
APOSPC2617-1G APOSPC2617-5G APOSPC2617-10G APOSPC2617-25G
2,5-Difluorobenzamide 97%
2,5-Difluorobenzamide
Vzorec: C₇H₅F₂NO
Bod tání: 116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015548
CAS číslo: 85118-03-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR