Tisk…
3,5-Difluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2615F-100G PC2615F-25G
APOSPC2615F-100GEA 1620 CZK
APOSPC2615F-100G APOSPC2615F-25G
3,5-Difluorobenzaldehyde 98%
3,5-Difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O
MW: 142.1
Bod varu: 61…63 °C/43mmHg
Bod tání: 17 °C
Hustota: 1.296 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010329
CAS číslo: 32085-88-4
UN: 1989
ADR: 3 III