Tisk…
3,4-Difluorobenzaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2615E-100G PC2615E-10G PC2615E-25G
APOSPC2615E-100GEA 2440 CZK
APOSPC2615E-100G APOSPC2615E-10G APOSPC2615E-25G
3,4-Difluorobenzaldehyde 96%
3,4-Difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O
MW: 142.1
Bod varu: 180 °C
Hustota: 1.288 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010328
CAS číslo: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3