Tisk…
2,6-Difluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2615D-100G PC2615D-25G
APOSPC2615D-100GEA 3540 CZK
APOSPC2615D-100G APOSPC2615D-25G
2,6-Difluorobenzaldehyde 97%
2,6-Difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Bod varu: 82…84 °C/15mmHg
Bod tání: 15…17 °C
Hustota: 1,317 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010293
CAS číslo: 437-81-0