2,5-Difluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2615C-100G
PC2615C-25G
APOSPC2615C-100GEA
4100
CZK
APOSPC2615C-100G
APOSPC2615C-25G
2,5-Difluorobenzaldehyde 98%
2,5-Difluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄F₂O Bod varu: 67…69 °C/17mmHg Hustota: 1,308 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010327 CAS číslo: 2646-90-4 UN: 1989 ADR: 3,III |