Tisk…
2,4-Difluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2615B-100G PC2615B-25G
APOSPC2615B-100GEA 2280 CZK
APOSPC2615B-100G APOSPC2615B-25G
2,4-Difluorobenzaldehyde 98%
2,4-Difluorobenzaldehyde
Tetrahedron Lett., 34, 6525 (1993): ortho-fluoro can be regioselectively displaced by nucleophiles.
Vzorec: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Bod varu: 32 °C/3mmHg
Bod tání: 44257 °C
Hustota: 1,299 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010326
CAS číslo: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN: 1989
ADR: 3,III