Tisk…
2,3-Difluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2615A-100G PC2615A-10G PC2615A-50G PC2615A-25G
APOSPC2615A-100GEA 5030 CZK
APOSPC2615A-100G APOSPC2615A-10G APOSPC2615A-50G APOSPC2615A-25G
2,3-Difluorobenzaldehyde 98%
2,3-Difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O
Bod varu: 70 °C/15mmHg
Hustota: 1,301 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010292
CAS číslo: 2646-91-5
UN: 1989
ADR: 3,III