3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2615-1G
PC2615-5G
PC2615-25G
APOSPC2615-1GEA
622
CZK
APOSPC2615-1G
APOSPC2615-5G
APOSPC2615-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec:
C₈H₄BrF₃O₂ MW: 269.01 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04116040 CAS číslo: 886498-07-3 |