Tisk…
3,5-Difluoroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Difluoro-5-methoxybenzene
PC2614J-100G PC2614J-25G PC2614J-5G
APOSPC2614J-100GEA 4100 CZK
APOSPC2614J-100G APOSPC2614J-25G APOSPC2614J-5G
3,5-Difluoroanisole 98%
3,5-Difluoroanisole
Vzorec: C₇H₆F₂O
MW: 144.12
Bod varu: 145…148 °C
Hustota: 1.234 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042560
CAS číslo: 93343-10-3
UN: 1993
ADR: 3 III