Tisk…

3,4-Difluoroanisole 98%

Varování

PC2614H-100G PC2614H-10G PC2614H-25G PC2614H-5G
APOSPC2614H-100G APOSPC2614H-10G APOSPC2614H-25G APOSPC2614H-5G
3,4-Difluoroanisole 98%
3,4-Difluoroanisole
Vzorec: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Hustota: 1,216 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010730
CAS číslo: 115144-40-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR