Tisk…
2,5-Difluoroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2614F-100G PC2614F-25G PC2614F-5G
APOSPC2614F-100GEA 7380 CZK
APOSPC2614F-100G APOSPC2614F-25G APOSPC2614F-5G
2,5-Difluoroanisole 98%
2,5-Difluoroanisole
Vzorec: C₇H₆F₂O
Bod varu: 72…73 °C/25mmHg
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042561
CAS číslo: 75626-17-4
UN: 1993
ADR: 3,III