Tisk…
2,4-Difluoroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Difluoro-1-methoxybenzene
PC2614E-25G PC2614E-5G PC2614E-100G
APOSPC2614E-25GEA 1160 CZK
APOSPC2614E-25G APOSPC2614E-5G APOSPC2614E-100G
2,4-Difluoroanisole 98%
2,4-Difluoroanisole
Vzorec: C₇H₆F₂O
MW: 144.12
Bod varu: 53 °C/18mmHg
Hustota: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010731
CAS číslo: 452-10-8
UN: 1993
ADR: 3 III