Tisk…
3,5-Difluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2613-100G PC2613-250G PC2613-25G PC2613-500G
APOSPC2613-100GEA 2030 CZK
APOSPC2613-100G APOSPC2613-250G APOSPC2613-25G APOSPC2613-500G
3,5-Difluoroaniline 98%
3,5-Difluoroaniline
Vzorec: C₆H₅F₂N
MW: 129.11
Bod varu: 80 °C/20mmHg
Bod tání: 40…42 °C
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007763
CAS číslo: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III