Tisk…
3,4-Difluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2612-100G PC2612-500G
APOSPC2612-100GEA 910 CZK
APOSPC2612-100G APOSPC2612-500G
3,4-Difluoroaniline 97%
3,4-Difluoroaniline
Vzorec: C₆H₅F₂N
Bod varu: 85…87 °C/30mmHg
Bod tání: 20…22 °C
Hustota: 1,302 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007761
CAS číslo: 3863-11-4
EINECS: 223-381-7
UN: 2941
ADR: 6.1,III