Tisk…
2,6-Difluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2610-100G PC2610-25G PC2610-500G
APOSPC2610-100GEA 1040 CZK
APOSPC2610-100G APOSPC2610-25G APOSPC2610-500G
2,6-Difluoroaniline 98%
2,6-Difluoroaniline
Vzorec: C₆H₅F₂N
MW: 129.11
Bod varu: 70…71 °C/40mmHg
Hustota: 1.199 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007655
CAS číslo: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III