Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2609-10G PC2609-5G PC2609-1G
APOSPC2609-10GEA 8700 CZK
APOSPC2609-10G APOSPC2609-5G APOSPC2609-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃NO
MW: 266.01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458074
CAS číslo: 914635-52-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III