Tisk…
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2608-100G PC2608-25G PC2608-5G
APOSPC2608-100GEA 1490 CZK
APOSPC2608-100G APOSPC2608-25G APOSPC2608-5G
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃Br₂F₃O
MW: 319,90 g/mol
Bod varu: 83…85 °C/20mmHg
Hustota: 1,928 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075280
CAS číslo: 207226-31-1