Tisk…
2,4-Difluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2606-100G PC2606-25G PC2606-500G PC2606-1KG PC2606-5KG
APOSPC2606-100GEA 2150 CZK
APOSPC2606-100G APOSPC2606-25G APOSPC2606-500G APOSPC2606-1KG APOSPC2606-5KG
2,4-Difluorophenol 98%
2,4-Difluorophenol
Vzorec: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Bod varu: 52…53 °C/19mmHg
Bod tání: 22 °C
Hustota: 1,362 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009715
CAS číslo: 367-27-1
EINECS: 206-688-0
UN: 1993
ADR: 3,III