Tisk…
1-Iodo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Iodo-alpha,alpha,beta,beta-tetrafluorophenetole
PC2601-1G PC2601-5G PC2601-10G
APOSPC2601-1GEA 2280 CZK
APOSPC2601-1G APOSPC2601-5G APOSPC2601-10G
1-Iodo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
1-Iodo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Vzorec: C₈H₅F₄IO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 863323-03-9