2,4-Difluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC2590-500G
PC2590-100G
PC2590-1KG
APOSPC2590-500GEA
2980
CZK
APOSPC2590-500G
APOSPC2590-100G
APOSPC2590-1KG
2,4-Difluoroaniline 98%
2,4-Difluoroaniline
Important intermediate for manufacture of pharmaceuticals, e.g Fluconazole, Diflunisal & Dolobid.
Vzorec:
C₆H₅F₂N Bod varu: 170 °C/753mmHg Hustota: 1,268 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007648 CAS číslo: 367-25-9 EINECS: 206-687-5 UN: 2941 ADR: 6.1,III |