Tisk…
3',5'-Difluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3,5-Difluorophenyl)ethan-1-one
PC2579-100G PC2579-25G PC2579-5G
APOSPC2579-100GEA 3110 CZK
APOSPC2579-100G APOSPC2579-25G APOSPC2579-5G
3',5'-Difluoroacetophenone 98%
3',5'-Difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆F₂O
MW: 156.13
Bod varu: 94…95 °C/13mmHg
Bod tání: 34…38 °C
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042489
CAS číslo: 123577-99-1