Tisk…
3',4'-Difluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3,4-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(3,4-Difluorophenyl)ethanone
PC2578-100G PC2578-25G PC2578-500G
APOSPC2578-100GEA 1410 CZK
APOSPC2578-100G APOSPC2578-25G APOSPC2578-500G
3',4'-Difluoroacetophenone 97%
3',4'-Difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆F₂O
MW: 156.13
Bod varu: 94…95 °C/13mmHg
Bod tání: 19…20 °C
Hustota: 1.246 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009891
CAS číslo: 369-33-5
EINECS: 206-717-7