2',6'-Difluoroacetophenone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(2,6-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanone
PC2577-5G
PC2577-100G
PC2577-25G
APOSPC2577-5GEA
622
CZK
APOSPC2577-5G
APOSPC2577-100G
APOSPC2577-25G
2',6'-Difluoroacetophenone 96%
2',6'-Difluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₆F₂O MW: 156.13 Bod varu: 76…79 °C/15mmHg Hustota: 1.195 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 76 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000328 CAS číslo: 13670-99-0 EINECS: 237-151-9 |