Tisk…
2',5'-Difluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,5-Difluorophenyl)ethanone, 1-(2,5-Difluorophenyl)ethan-1-one
PC2576-100G PC2576-25G PC2576-5G
APOSPC2576-100GEA 2690 CZK
APOSPC2576-100G APOSPC2576-25G APOSPC2576-5G
2',5'-Difluoroacetophenone 98%
2',5'-Difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆F₂O
MW: 156.13
Bod varu: 190…191 °C
Hustota: 1.233 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009898
CAS číslo: 1979-36-8
EINECS: 217-837-4