Tisk…
2',4'-Difluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one
PC2575-100G PC2575-25G
APOSPC2575-100GEA 1620 CZK
APOSPC2575-100G APOSPC2575-25G
2',4'-Difluoroacetophenone 98%
2',4'-Difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Bod varu: 80…81 °C/25mmHg
Hustota: 1,232 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151261
CAS číslo: 364-83-0
EINECS: 206-667-6