Tisk…
2',3'-Difluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,3-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,3-Difluorophenyl)ethanone, 2,3-Difluoroacetophenone
PC2574-100G PC2574-25G PC2574-5G
APOSPC2574-100GEA 8170 CZK
APOSPC2574-100G APOSPC2574-25G APOSPC2574-5G
2',3'-Difluoroacetophenone 98%
2',3'-Difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆F₂O
MW: 156.13
Bod varu: 85 °C/20mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061274
CAS číslo: 18355-80-1