Tisk…
Difluoroacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2570-100G PC2570-25G PC2570-500G
APOSPC2570-100GEA 1660 CZK
APOSPC2570-100G APOSPC2570-25G APOSPC2570-500G
Difluoroacetic acid 98%
Difluoroacetic acid
Vzorec: C₂H₂F₂O₂
MW: 96,03 g/mol
Bod varu: 134 °C
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004220
CAS číslo: 381-73-7
EINECS: 206-839-0
UN: 3265
ADR: 8,II