2',4'-Difluoroacetanilide 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2569-100G
PC2569-25G
APOSPC2569-100GEA
2750
CZK
APOSPC2569-100G
APOSPC2569-25G
2',4'-Difluoroacetanilide 99%
2',4'-Difluoroacetanilide
Vzorec:
C₈H₇F₂NO Bod tání: 122…124 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00032502 CAS číslo: 399-36-0 |