Diethyl hexafluoroglutarate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Diethyl perfluoroglutarate
PC2566-25G
PC2566-5G
PC2566-100G
APOSPC2566-25GEA
13890
CZK
APOSPC2566-25G
APOSPC2566-5G
APOSPC2566-100G
Diethyl hexafluoroglutarate 98%
Diethyl hexafluoroglutarate
Vzorec:
C₉H₁₀F₆O₄ MW: 296.17 Bod varu: 224 °C Hustota: 1.344 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 87 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015156 CAS číslo: 424-40-8 EINECS: 207-035-2 UN: 1760 ADR: 8 II |