Tisk…

Diethyl fluoromalonate 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC2564-100G PC2564-25G PC2564-5G
APOSPC2564-100GEA 1870 CZK
APOSPC2564-100G APOSPC2564-25G APOSPC2564-5G
Diethyl fluoromalonate 97%
Diethyl fluoromalonate
Vzorec: C₇H₁₁FO₄
Bod varu: 121…122 °C/30mmHg
Hustota: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009139
CAS číslo: 685-88-1
EINECS: 211-684-7
UN: 1760
ADR: 8,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR