Tisk…
2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2562-1G PC2562-5G PC2562-10G
APOSPC2562-1GEA 2940 CZK
APOSPC2562-1G APOSPC2562-5G APOSPC2562-10G
2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile 98%
2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile
Vzorec: C₉H₃F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203479
CAS číslo: 175278-16-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III