Tisk…
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2556W-250MG PC2556W-1G
APOSPC2556W-250MGEA 1660 CZK
APOSPC2556W-250MG APOSPC2556W-1G
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Bod tání: 104…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276578
CAS číslo: 18706-33-7