Tisk…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2556V-1G PC2556V-250MG PC2556V-5G
APOSPC2556V-1GEA 827 CZK
APOSPC2556V-1G APOSPC2556V-250MG APOSPC2556V-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide 95+%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃N₂O
Bod tání: 194…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173903
CAS číslo: 158063-67-3