Tisk…
3-Bromo-5-fluorophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-5-hydroxybenzene
PC2556-100G PC2556-500G
APOSPC2556-100GEA 4400 CZK
APOSPC2556-100G APOSPC2556-500G
3-Bromo-5-fluorophenol 97%
3-Bromo-5-fluorophenol
Vzorec: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
Bod tání: 36…40 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07783710
CAS číslo: 433939-27-6