2,3-Difluoro-4-nitroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2555-1G
PC2555-25G
PC2555-5G
APOSPC2555-1GEA
827
CZK
APOSPC2555-1G
APOSPC2555-25G
APOSPC2555-5G
2,3-Difluoro-4-nitroanisole 98%
2,3-Difluoro-4-nitroanisole
Vzorec:
C₇H₅F₂NO₃ MW: 189.12 Bod tání: 96…99 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07995055 CAS číslo: 66684-59-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...