Tisk…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2554H-5G PC2554H-10G PC2554H-1G
APOSPC2554H-5GEA 2480 CZK
APOSPC2554H-5G APOSPC2554H-10G APOSPC2554H-1G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Vzorec: C₇H₅Cl₂F₃N₂
Bod tání: 57…61 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00085001
CAS číslo: 86398-94-9