Tisk…

4-Bromo-2,3-difluorophenol

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2553-5G PC2553-10G PC2553-1G
APOSPC2553-5GEA 705 CZK
APOSPC2553-5G APOSPC2553-10G APOSPC2553-1G
4-Bromo-2,3-difluorophenol
4-Bromo-2,3-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrF₂O
MW: 208.99
Bod tání: 53…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061907
CAS číslo: 144292-32-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR