Tisk…
2,4-Dichlorophenyl trifluoromethyl ether 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2551-10G PC2551-5G
APOSPC2551-10GEA 5200 CZK
APOSPC2551-10G APOSPC2551-5G
2,4-Dichlorophenyl trifluoromethyl ether 98%
2,4-Dichlorophenyltrifluoromethyl ether
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃O
Bod varu: 170…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041538
CAS číslo: 451-85-4