Tisk…

1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane 85%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2550-100G PC2550-25G
APOSPC2550-100GEA 4340 CZK
APOSPC2550-100G APOSPC2550-25G
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane 85%
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane

90%(min) CCl2CClFI: 10%(max) CF2ICCI2F

Vzorec: ClF₂CCClFI
Bod varu: 100…101 °C
Hustota: 2,2 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039402
CAS číslo: 354-61-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR