Tisk…
2-Chloro-5-fluoropyridine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2546-100G PC2546-25G PC2546-5G
APOSPC2546-100GEA 4770 CZK
APOSPC2546-100G APOSPC2546-25G APOSPC2546-5G
2-Chloro-5-fluoropyridine 99%
2-Chloro-5-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃ClFN
Bod varu: 74 °C/38mmHg
Bod tání: 19 °C
Hustota: 1,297 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095332
CAS číslo: 31301-51-6
UN: 1993
ADR: 3,III