Tisk…
4,4'-Difluorobenzil 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2534-25G PC2534-5G
APOSPC2534-25GEA 5200 CZK
APOSPC2534-25G APOSPC2534-5G
4,4'-Difluorobenzil 98%
4,4'-Difluorobenzil
Vzorec: C₁₄H₈F₂O₂
Bod tání: 120…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134541
CAS číslo: 579-39-5