Tisk…

4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzene 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2532-100G PC2532-25G PC2532-500G
APOSPC2532-100GEA 1580 CZK
APOSPC2532-100G APOSPC2532-25G APOSPC2532-500G
4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzene 99%
4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFI
Bod varu: 247 °C
Hustota: 2,281 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368751
CAS číslo: 116272-41-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR