Tisk…
Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2517-1G PC2517-250MG
APOSPC2517-1GEA 9990 CZK
APOSPC2517-1G APOSPC2517-250MG
Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Vzorec: C₂₄H₁₈F₃NO₄
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00797583
CAS číslo: 205526-30-3