Tisk…
1,3-Dichlorotetrafluoroacetone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2510-25G
APOSPC2510-25GEA 7150 CZK
APOSPC2510-25G
1,3-Dichlorotetrafluoroacetone 98%
1,3-Dichlorotetrafluoroacetone
Vzorec: ClF₂CC(O)CF₂Cl
MW: 198,93 g/mol
Bod varu: 45 °C
Hustota: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000776
CAS číslo: 127-21-9
UN: 2810
ADR: 6.1,II