Tisk…
5-Fluoronicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2505-25G PC2505-5G
APOSPC2505-25GEA 2070 CZK
APOSPC2505-25G APOSPC2505-5G
5-Fluoronicotinic acid 97%
5-Fluoronicotinic acid
Vzorec: C₆H₄FNO₂
Bod tání: 193…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318537
CAS číslo: 402-66-4