Tisk…
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Trifluoromethanesulphonic acid Copper(I) salt Benzene Complex, Copper(I) Triflate Benzene Complex
PC250011-1G PC250011-5G
APOSPC250011-1GEA 4370 CZK
APOSPC250011-1G APOSPC250011-5G
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex, technická kvalita
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex
Vzorec: [CuOSO₂CF₃]₂.C₆H₆
MW: 503,33 g/mol
Bod tání: 160 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043300
CAS číslo: 42152-46-5
UN: 3175
ADR: 4.1,II